Documenti fondamentali
SY3H3D681112
Synthonix Corporation
Methyl 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
Scegli un formato
5 G
CHF 80.82
25 G
CHF 84.50
100 G
CHF 157.98
SKU del venditore: M58211-5G
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 80.82
25 G
CHF 84.50
100 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.17
Numero MDL:
SKU del venditore: M58211-5G
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4'-(bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI
RMXGTMRDXKUUDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow - Orange
Product Link
https://synthonix.com/58211.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58211.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)