Documenti fondamentali
SY3H3D681003
Synthonix Corporation
N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl(1-naphthyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3
InChI
MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Very pale yellow - Yellow - Red
Product Link
https://synthonix.com/55783.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55783.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)