Documenti fondamentali
SY3H3D68062D
Synthonix Corporation
2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Scegli un formato
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
SKU del venditore: M53105-1G
CHF 83.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.28
Numero MDL:
SKU del venditore: M53105-1G
CHF 83.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O4S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(11,12)14-8-7-13-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/53105.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53105.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)