Documenti fondamentali
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
SKU del venditore: M52944-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
SKU del venditore: M52944-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)