Documenti fondamentali
SY3H3D6805F7
Synthonix Corporation
Methyl 3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3
InChI
IIFOKIAATXLZIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52841.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52841.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)