SY3H3D68059F
Synthonix Corporation
6-Methylthiochroman-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: M52499-250MG
CHF 108.99
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M52499-250MG
CHF 108.99
Iupac Name
6-methyl-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52499.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)