Documenti fondamentali
SY3H3D68059C
Synthonix Corporation
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 96.74
SKU del venditore: M52487-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
SKU del venditore: M52487-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
TXZVCDJZNRCDKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/52487.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52487.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)