Documenti fondamentali
SY3H3D680515
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloro-6-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6-4-3-5-7(10)8(6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
RYUYMMGUQYRLQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow to Red-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/51924.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51924.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)