SY3H3D6804CA
Synthonix Corporation
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI
KFJQEHNCMPSEJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51708.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)