Documenti fondamentali
SY3H3D680454
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
InChI
WIXKYCQCCJXQPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51297.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51297.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)