Documenti fondamentali
SY3H3D680325
Synthonix Corporation
Methyl 6-(aminomethyl)picolinate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 182.48
SKU del venditore: M49499-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 182.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.64
Numero MDL:
SKU del venditore: M49499-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-2-pyridinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7;/h2-4H,5,9H2,1H3;1H
InChI
QIDKZVAMKNKDAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49499.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/49499.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)