Documenti fondamentali
SY3H3D67FE7E
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 72.25
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 85.72
SKU del venditore: M48678-100MG
CHF 72.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 72.25
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 85.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
SKU del venditore: M48678-100MG
CHF 72.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4,10H,1H3
InChI
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48678.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48678.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)