Documenti fondamentali
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 96.74
SKU del venditore: M48662-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
SKU del venditore: M48662-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48662.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)