Documenti fondamentali
SY3H3D67FE0C
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI
RUTYNTBIMOCJMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48165.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48165.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)