Documenti fondamentali
SY3H3D67FDFB
Synthonix Corporation
Methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.49
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChI
XSNZTSBNXMQBRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48122.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48122.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)