Documenti fondamentali
SY3H3D67FC37
Synthonix Corporation
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5(8)7(2,3)6(9)10-4/h1-4H3
InChI
LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43815.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43815.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)