Documenti fondamentali
SY3H3D67FC29
Synthonix Corporation
Methyl 3,5-dioxohexanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3,5-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-5(8)3-6(9)4-7(10)11-2/h3-4H2,1-2H3
InChI
JUKCTOHWTHYRPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/43730.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43730.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)