Documenti fondamentali
SY3H3D67FBA6
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-10-4-3-7-6(11-2)8-5(4)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI
PCFMDDLVLHIRNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43239.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43239.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)