Documenti fondamentali
SY3H3D67FB3E
Synthonix Corporation
Methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 121.24
SKU del venditore: M42618-250MG
CHF 85.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.11
Numero MDL:
SKU del venditore: M42618-250MG
CHF 85.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow red
Product Link
https://synthonix.com/42618.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42618.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)