Documenti fondamentali
SY3H3D67FAE4
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-chloroethoxy)acetate
Scegli un formato
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 145.73
25 G
CHF 304.95
SKU del venditore: M41275-1G
CHF 91.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 145.73
25 G
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero MDL:
SKU del venditore: M41275-1G
CHF 91.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2-chloroethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-5(7)4-9-3-2-6/h2-4H2,1H3
InChI
RDFIZBYHUOHTQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41275.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41275.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)