Documenti fondamentali
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
Scegli un formato
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 219.22
SKU del venditore: K46769-250MG
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 219.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.08
Numero MDL:
SKU del venditore: K46769-250MG
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)