Documenti fondamentali
SY3H3D67F414
Synthonix Corporation
2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Iupac Name
(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)
InChI
JFMDWSCOQLUOCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/56222.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56222.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)