Documenti fondamentali
SY3H3D67E641
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(p-tolyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.24
Numero MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO/c1-10-2-4-11(5-3-10)14(16)12-6-8-13(15)9-7-12/h2-9H,1H3
InChI
SLMBDAUYJQQTRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57541.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57541.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)