Documenti fondamentali
SY3H3D67E63F
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.24
Numero MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-17-13-8-4-11(5-9-13)14(16)10-2-6-12(15)7-3-10/h2-9H,1H3
InChI
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57528.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57528.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)