Documenti fondamentali
SY3H3D67E567
Synthonix Corporation
1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51948.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51948.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)