Documenti fondamentali
SY3H3D67E560
Synthonix Corporation
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
SKU del venditore: F51934-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.17
Numero MDL:
SKU del venditore: F51934-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/51934.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51934.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)