SY3H3D67E487
Synthonix Corporation
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Scegli un formato
SKU del venditore: F48022-1G
CHF 78.37
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F48022-1G
CHF 78.37
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(10(12)13)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI
BCXOSCQTHVTUET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48022.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)