Documenti fondamentali
SY3H3D67E429
Synthonix Corporation
3-Fluorophthalonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 243.71
SKU del venditore: F47254-1G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 243.71
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.12
Numero MDL:
SKU del venditore: F47254-1G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3FN2/c9-8-3-1-2-6(4-10)7(8)5-11/h1-3H
InChI
SAPTYURANIHAPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47254.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47254.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)