Documenti fondamentali
SY3H3D67E427
Synthonix Corporation
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/46816.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46816.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)