SY3H3D67E418
Synthonix Corporation
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: F46569-100MG
CHF 176.35
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F46569-100MG
CHF 176.35
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2O.ClH/c1-11-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI
IRCLVUNYLCCMEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46569.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)