Documenti fondamentali
SY3H3D67DD7F
Synthonix Corporation
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.59
Numero MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-3-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7FN2.ClH/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6;/h1-3H,4,8H2;1H
InChI
GKCYUJQLRJHZDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or White to off-white Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/43528.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43528.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)