Documenti fondamentali
SY3H3D67DAF0
Synthonix Corporation
Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-8-methyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-3-17-13(16)10-7-14-11-8(2)5-4-6-9(11)12(10)15/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
HYUYDOCMASKUMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56825.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56825.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)