SY3H3D67D864
Synthonix Corporation
Ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: E52216-1G
CHF 80.82
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E52216-1G
CHF 80.82
Iupac Name
ethyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10;/h2-8,10H2,1H3;1H
InChI
UJSRNPWHNTUQEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52216.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)