SY3H3D67D356
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloropicolinate
Scegli un formato
SKU del venditore: E48934-1G
CHF 96.74
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E48934-1G
CHF 96.74
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)7-5-6(9)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI
MXEIFGRJRCYUDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48934.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)