Documenti fondamentali
SY3H3D67D355
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
SKU del venditore: E48924-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
SKU del venditore: E48924-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
OONBOXSIWCBAHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48924.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48924.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)