SY3H3D67D309
Synthonix Corporation
2-(Ethylthio)aniline
About This Item
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI
OXFMPJRLJLBBRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/46939.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)