Documenti fondamentali
SY3H3D67D2DE
Synthonix Corporation
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Scegli un formato
25 G
CHF 121.24
100 G
CHF 231.47
SKU del venditore: E46613-25G
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 121.24
100 G
CHF 231.47
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212
Numero MDL:
SKU del venditore: E46613-25G
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-ethyl-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46613.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46613.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)