Documenti fondamentali
SY3H3D67D27B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI
JBDMHPJPFPMZLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43892.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43892.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)