Documenti fondamentali
SY3H3D67CED5
Synthonix Corporation
Diphenylmethanimine hydrochloride
Scegli un formato
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
SKU del venditore: D57401-5G
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.7
Numero MDL:
SKU del venditore: D57401-5G
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diphenylmethanimine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,14H;1H
InChI
QXHZCMMSAPYFKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/57401.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57401.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)