Documenti fondamentali
SY3H3D67CBE7
Synthonix Corporation
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,8-dimethyl-4,6-nonanedione
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(2)5-10(12)7-11(13)6-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI
GJMUCDMIIVSROW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55089.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55089.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)