SY3H3D67C5F7
Synthonix Corporation
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: D52836-1G
CHF 96.74
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D52836-1G
CHF 96.74
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
InChI
LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52836.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)