Documenti fondamentali
SY3H3D67C359
Synthonix Corporation
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
25 G
CHF 90.62
SKU del venditore: D49670-1G
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
25 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.12
Numero MDL:
SKU del venditore: D49670-1G
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
InChI
VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49670.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49670.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)