Documenti fondamentali
SY3H3D67BBC2
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-5-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.28
5 G
CHF 153.08
25 G
CHF 157.98
SKU del venditore: D44176-1G
CHF 143.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.28
5 G
CHF 153.08
25 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.1
Numero MDL:
SKU del venditore: D44176-1G
CHF 143.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-5-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2NO4/c8-7(9)13-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
InChI
YCLXTFDBDIYVPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44176.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44176.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)