Documenti fondamentali
SY3H3D67BBB4
Synthonix Corporation
3,5-Dibromobenzonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
SKU del venditore: D44089-1G
CHF 89.39
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.92
Numero MDL:
SKU del venditore: D44089-1G
CHF 89.39
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,5-dibromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
InChI
QUJGDNCWTBTBQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44089.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44089.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)