Documenti fondamentali
SY3H3D67BBA6
Synthonix Corporation
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3-difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5NO2/c8-3-1-2-4(13(14)15)6(9)5(3)7(10,11)12/h1-2H
InChI
SEVUDOJHWVTRRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44006.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44006.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)