Documenti fondamentali
SY3H3D67BBA3
Synthonix Corporation
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260
Numero MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(6(4)9)13(14)15/h1-2H
InChI
FZHCKUHPOZBPHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44003.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44003.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)