Documenti fondamentali
SY3H3D67BAB3
Synthonix Corporation
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI
ZPTBUEKFZSYXBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Product Link
https://synthonix.com/42222.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42222.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)