Documenti fondamentali
SY3H3D67BAAF
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.37
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br2ClN/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3
InChI
AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42188.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42188.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)