SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: D40746-100MG
CHF 89.39
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D40746-100MG
CHF 89.39
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)