Documenti fondamentali
SY3H3D67B971
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4-difluoro-5-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2F2N2O2/c6-3-1-5(7)8-2-4(3)9(10)11/h1-2H
InChI
OLPMWQXRTRVQRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40481.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40481.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)